4-[4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC300834-1G
APOSPC300834-1GEA
248
EUR
APOSPC300834-1G
4-[4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenesulphonyl chloride
4-[4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₁₃H₇ClF₃NO₅S Molecular Weight: 381,712 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28347990 CAS-Nummer: 1858255-92-1 |