4-[4-Amino-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-N-methylbenzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300836-1G
APOSPC300836-1GEA
361
EUR
APOSPC300836-1G
4-[4-Amino-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-N-methylbenzenesulphonamide
4-[4-Amino-2-(trifluoromethyl)phenoxy]-N-methylbenzenesulphonamide
Formel:
C₁₄H₁₃F₃N₂O₃S Molecular Weight: 346,325 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28347992 CAS-Nummer: 1858251-99-6 |