N,N-Dimethyl-4-[4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300837-1G
APOSPC300837-1GEA
0
EUR
APOSPC300837-1G
N,N-Dimethyl-4-[4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenesulphonamide
Formel:
C₁₅H₁₃F₃N₂O₅S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28347993 CAS-Nummer: 1858250-85-7 |