4-[4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300839-1G
APOSPC300839-1GEA
296
EUR
APOSPC300839-1G
4-[4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenesulphonamide
4-[4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenesulphonamide
Formel:
C₁₃H₉F₃N₂O₅S Molecular Weight: 362,281 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28347994 CAS-Nummer: 1858251-46-3 |