4-[4-Amino-2-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300840-1G
APOSPC300840-1GEA
296
EUR
APOSPC300840-1G
4-[4-Amino-2-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenesulphonamide
4-[4-Amino-2-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenesulphonamide
Formel:
C₁₃H₁₁F₃N₂O₃S Molecular Weight: 332,298 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28347996 CAS-Nummer: 1858252-06-8 |