4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300842-1G
APOSPC300842-1GEA
310
EUR
APOSPC300842-1G
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Formel:
C₁₂H₉F₃N₂O₃S Molecular Weight: 318,272 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07774163 CAS-Nummer: 874839-04-0 |