N-Methyl-4-{[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300844-1G
APOSPC300844-1GEA
361
EUR
APOSPC300844-1G
N-Methyl-4-{[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
N-Methyl-4-{[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Formel:
C₁₂H₁₀F₃N₃O₃S Molecular Weight: 333,286 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11109534 CAS-Nummer: 1858256-57-1 |