4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300845-1G
APOSPC300845-1GEA 361 EUR
APOSPC300845-1G
4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzenesulphonamide
Formel: C₁₁H₈F₃N₃O₃S
Molecular Weight: 319,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11109535
CAS-Nummer: 1858257-31-4