N-(3-Chlorophenyl)-N'-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]urea
Lieferant: Apollo Scientific
PC300851-1G
APOSPC300851-1GEA
433
EUR
APOSPC300851-1G
N-(3-Chlorophenyl)-N'-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]urea
N-(3-Chlorophenyl)-N'-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]urea
Formel:
C₁₄H₁₁ClF₃N₃O Molecular Weight: 329,705 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28954643 CAS-Nummer: 1858256-58-2 |