4-[4-(Piperidin-1-ylsulphonyl)phenoxy]-3-(trifluoromethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC300854-1G
APOSPC300854-1GEA
371
EUR
APOSPC300854-1G
4-[4-(Piperidin-1-ylsulphonyl)phenoxy]-3-(trifluoromethyl)aniline
4-[4-(Piperidin-1-ylsulphonyl)phenoxy]-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₁₈H₁₉F₃N₂O₃S Molecular Weight: 400,415 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28954646 CAS-Nummer: 1858252-16-0 |