1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC300855-1G
APOSPC300855-1GEA 433 EUR
APOSPC300855-1G
1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-sulphonyl chloride
1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-sulphonyl chloride
Formel: C₁₁H₅Cl₃F₃NO₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28954647
CAS-Nummer: 1858251-52-1