N-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-N'-(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
PC300856-1G
APOSPC300856-1GEA
420
EUR
APOSPC300856-1G
N-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-N'-(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)urea
N-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-N'-(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)urea
Formel:
C₁₃H₁₆F₃N₃O₂ Molecular Weight: 303,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28954652 CAS-Nummer: 1858240-24-0 |