1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-N-methyl-1H-pyrrole-2-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300857-1G
APOSPC300857-1GEA
371
EUR
APOSPC300857-1G
1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-N-methyl-1H-pyrrole-2-sulphonamide
1-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-N-methyl-1H-pyrrole-2-sulphonamide
Formel:
C₁₂H₉Cl₂F₃N₂O₂S Molecular Weight: 373,178 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28954653 CAS-Nummer: 1858251-13-4 |