N-[4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300858-1G
APOSPC300858-1GEA
371
EUR
APOSPC300858-1G
N-[4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
N-[4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formel:
C₁₅H₁₂F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28954654 CAS-Nummer: 1858255-86-3 |