Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300862-1G
PC300862-5G
APOSPC300862-1GEA
0
EUR
APOSPC300862-1G
APOSPC300862-5G
Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Methyl 2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Formel:
C₁₄H₉ClF₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03644664 CAS-Nummer: 852952-21-7 |