4-[8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC300863-1G
APOSPC300863-1GEA
451
EUR
APOSPC300863-1G
4-[8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzonitrile
4-[8-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzonitrile
Formel:
C₁₅H₈F₃N₃ Molecular Weight: 287,239 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28992255 CAS-Nummer: 1980053-08-4 |