4-[6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC300864-1G
APOSPC300864-1GEA
451
EUR
APOSPC300864-1G
4-[6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzonitrile
4-[6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzonitrile
Formel:
C₁₅H₈F₃N₃ Molecular Weight: 287,239 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28992256 CAS-Nummer: 907960-23-0 |