4-[8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC300865-1G
APOSPC300865-1GEA 342 EUR
APOSPC300865-1G
4-[8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzonitrile
4-[8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl]benzonitrile
Formel: C₁₅H₇ClF₃N₃
Molecular Weight: 321,684 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28992260
CAS-Nummer: 1980053-72-2