N-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-N'-(3-pyrrolidin-1-ylphenyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
PC300868-1G
APOSPC300868-1GEA
493
EUR
APOSPC300868-1G
N-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-N'-(3-pyrrolidin-1-ylphenyl)urea
N-[2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-N'-(3-pyrrolidin-1-ylphenyl)urea
Formel:
C₁₈H₁₉F₃N₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28992246 CAS-Nummer: 1980064-08-1 |