N-(3-Fluoro-4-methoxybenzyl)-N'-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]urea
Lieferant: Apollo Scientific
PC300869-1G
APOSPC300869-1GEA
618
EUR
APOSPC300869-1G
N-(3-Fluoro-4-methoxybenzyl)-N'-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]urea
N-(3-Fluoro-4-methoxybenzyl)-N'-[2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]urea
Formel:
C₁₆H₁₅F₄N₃O₂ Molecular Weight: 357,303 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28992247 CAS-Nummer: 1980064-17-2 |