1,1,1-Trifluoro-3-[(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amino]propan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300872-1G
APOSPC300872-1GEA
400
EUR
APOSPC300872-1G
1,1,1-Trifluoro-3-[(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amino]propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-[(tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amino]propan-2-ol
Formel:
C₈H₁₄F₃NO₂ Molecular Weight: 213,197 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05256299 CAS-Nummer: 866135-63-9 |