3-[(4-Chlorobenzyl)amino]-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC300876-1G
APOSPC300876-1GEA 400 EUR
APOSPC300876-1G
3-[(4-Chlorobenzyl)amino]-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
3-[(4-Chlorobenzyl)amino]-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formel: C₁₀H₁₁ClF₃NO
Molecular Weight: 253,649 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01871713
CAS-Nummer: 478081-30-0