1,1,1-Trifluoro-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300877-1G
APOSPC300877-1GEA
163
EUR
APOSPC300877-1G
1,1,1-Trifluoro-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
Formel:
C₇H₁₂F₃NO₂ Molecular Weight: 199,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00551088 CAS-Nummer: 478068-15-4 |