N-(3-Fluoro-2-methyl-6-nitrophenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300886-1G
APOSPC300886-1GEA
171
EUR
APOSPC300886-1G
N-(3-Fluoro-2-methyl-6-nitrophenyl)acetamide
N-(3-Fluoro-2-methyl-6-nitrophenyl)acetamide
Formel:
C₉H₉FN₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03787363 CAS-Nummer: 156243-41-3 |