1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
Lieferant: Apollo Scientific
PC300887-1G
APOSPC300887-1GEA
435
EUR
APOSPC300887-1G
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel:
C₁₁H₇F₂NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29918590 CAS-Nummer: 82673-81-2 |