2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC300895-1G
APOSPC300895-1GEA
621
EUR
APOSPC300895-1G
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Formel:
C₁₄H₈ClFN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29918594 CAS-Nummer: 1493735-34-4 |