N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]azepane-1-carbothioamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300901-1G
APOSPC300901-1GEA
497
EUR
APOSPC300901-1G
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]azepane-1-carbothioamide
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]azepane-1-carbothioamide
Formel:
C₁₄H₁₆BrF₃N₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30188170 CAS-Nummer: 2197054-46-7 |