N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-N'-methylthiourea
Lieferant: Apollo Scientific
PC300903-1G
APOSPC300903-1GEA
497
EUR
APOSPC300903-1G
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-N'-methylthiourea
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-N'-methylthiourea
Formel:
C₉H₈BrF₃N₂OS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30188166 CAS-Nummer: 1988424-15-2 |