N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N'-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
PC300918-1G
APOSPC300918-1GEA
452
EUR
APOSPC300918-1G
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N'-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N'-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Formel:
C₁₇H₁₆ClF₃N₂O₂S Molecular Weight: 404,834 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30481159 CAS-Nummer: 2198846-62-5 |