3-Chloro-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300924-1G
APOSPC300924-1GEA
763
EUR
APOSPC300924-1G
3-Chloro-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Chloro-7-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel:
C₈H₄ClF₃N₂ Molecular Weight: 220,579 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22563698 CAS-Nummer: 1388070-01-6 |