5-Fluoro-2,6-dimethoxynicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300938-1G
APOSPC300938-1GEA
422
EUR
APOSPC300938-1G
5-Fluoro-2,6-dimethoxynicotinic acid
5-Fluoro-2,6-dimethoxynicotinic acid
Formel:
C₈H₈FNO₄ Molecular Weight: 201,152 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30529705 CAS-Nummer: 2167849-35-4 |