2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300944-1G PC300944-250MG
APOSPC300944-1GEA 60.9 EUR
APOSPC300944-1G APOSPC300944-250MG
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₈H₉FO₃S
Schmelzpunkt: 97…98 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD21090339
CAS-Nummer: 20951-14-8