Ethyl 2-{[4-(trifluoromethoxy)phenyl]hydrazono}propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC300957-1G
APOSPC300957-1GEA 227 EUR
APOSPC300957-1G
Ethyl 2-{[4-(trifluoromethoxy)phenyl]hydrazono}propanoate
Ethyl 2-{[4-(trifluoromethoxy)phenyl]hydrazono}propanoate
Formel: C₁₂H₁₃F₃N₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00219835
CAS-Nummer: 883006-93-7