4-Chloro-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC300961-1G
APOSPC300961-1GEA 181 EUR
APOSPC300961-1G
4-Chloro-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidin-2-amine
4-Chloro-6-{4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazin-1-yl}pyrimidin-2-amine
Formel: C₁₅H₁₅ClF₃N₅
Molecular Weight: 357,761 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29060040
CAS-Nummer: 2183593-91-9