Methyl-2-(4-fluorophenyl)-2-hydroxyacetate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-hydroxyacetate
PC300964-1G
APOSPC300964-1GEA
310
EUR
APOSPC300964-1G
Methyl-2-(4-fluorophenyl)-2-hydroxyacetate
Methyl-2-(4-fluorophenyl)-2-hydroxyacetate
Formel:
C₉H₉FO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16681137 CAS-Nummer: 127709-19-7 |