N-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300974-1G
APOSPC300974-1GEA
373
EUR
APOSPC300974-1G
N-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
N-[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formel:
C₁₅H₁₁F₆NO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31380627 CAS-Nummer: 2197063-25-3 |