2-(4-Bromo-3-fluorophenoxy)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC300975-1G
APOSPC300975-1GEA
282
EUR
APOSPC300975-1G
2-(4-Bromo-3-fluorophenoxy)nicotinonitrile
2-(4-Bromo-3-fluorophenoxy)nicotinonitrile
Formel:
C₁₂H₆BrFN₂O Molecular Weight: 293,091 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20975428 CAS-Nummer: 1516062-79-5 |