2-Bromo-4-fluoro-N-methylbenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300978-1G
APOSPC300978-1GEA
75.4
EUR
APOSPC300978-1G
2-Bromo-4-fluoro-N-methylbenzamide
2-Bromo-4-fluoro-N-methylbenzamide
Formel:
C₈H₇BrFNO Molecular Weight: 232.05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08895950 CAS-Nummer: 923138-87-8 |