2-Bromo-4-fluorobenzohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300980-1G
APOSPC300980-1GEA
151
EUR
APOSPC300980-1G
2-Bromo-4-fluorobenzohydrazide
2-Bromo-4-fluorobenzohydrazide
Formel:
C₇H₆BrFN₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09727562 CAS-Nummer: 935657-73-1 |