4-(Difluoromethoxy)-N,N-dimethylbenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300984-1G
APOSPC300984-1GEA
452
EUR
APOSPC300984-1G
4-(Difluoromethoxy)-N,N-dimethylbenzamide
4-(Difluoromethoxy)-N,N-dimethylbenzamide
Formel:
C₁₀H₁₁F₂NO₂ Molecular Weight: 215,197 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20538699 CAS-Nummer: 1378312-90-3 |