5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300989-1G
PC300989-250MG
APOSPC300989-1GEA
1880
EUR
APOSPC300989-1G
APOSPC300989-250MG
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carbohydrazide
5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carbohydrazide
Formel:
C₁₀H₈F₃N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04110840 CAS-Nummer: 685120-14-3 |