2,2-Dimethyl-N-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]propanamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300990-1G
APOSPC300990-1GEA
227
EUR
APOSPC300990-1G
2,2-Dimethyl-N-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]propanamide
2,2-Dimethyl-N-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]propanamide
Formel:
C₁₂H₁₄F₃NO₂ Molecular Weight: 261.24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05975031 CAS-Nummer: 860784-40-3 |