3-(Dimethylamino)-1-(2-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC300992-1G
APOSPC300992-1GEA
226
EUR
APOSPC300992-1G
3-(Dimethylamino)-1-(2-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(2-fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₇H₁₆FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18089276 CAS-Nummer: 1287227-88-6 |