3-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC300993-1G
APOSPC300993-1GEA
226
EUR
APOSPC300993-1G
3-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)-1H-pyrazole
3-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₅H₁₁FN₂ Molecular Weight: 238,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18089275 CAS-Nummer: 1287217-55-3 |