1-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300994-1G
APOSPC300994-1GEA 163 EUR
APOSPC300994-1G
1-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanol
1-(2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-yl)ethanol
Formel: C₁₄H₁₃FO
Molecular Weight: 216,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18089274
CAS-Nummer: 56430-67-2