5-Chloro-2-fluoro-N-methylbenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC300996-100MG
APOSPC300996-100MGEA
21.9
EUR
APOSPC300996-100MG
5-Chloro-2-fluoro-N-methylbenzamide
5-Chloro-2-fluoro-N-methylbenzamide
Formel:
C₈H₇ClFNO Molecular Weight: 187,599 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14587408 CAS-Nummer: 1223412-83-6 |