N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC300999-1G
APOSPC300999-1GEA 452 EUR
APOSPC300999-1G
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamothioyl}benzamide
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Formel: C₁₅H₁₀BrF₃N₂O₂S
Molecular Weight: 419,216 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31630106
CAS-Nummer: 2244085-75-2