2-(Dimethylamino)-6-fluorbenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3009J-1G
APOSPC3009J-1GEA 109 EUR
APOSPC3009J-1G
2-(Dimethylamino)-6-fluorbenzonitril 97%
2-(Dimethylamino)-6-fluorbenzonitril
Formel: C₉H₉FN₂
Siedepunkt: 131…135 °C/5mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052221
CAS-Nummer: 96994-73-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III