4-(Dimethylamino)-3-nitrobenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3009M-1G
APOSPC3009M-1GEA 0 EUR
APOSPC3009M-1G
4-(Dimethylamino)-3-nitrobenzotrifluorid 97%
4-(Dimethylamino)-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₉H₉F₃N₂O₂
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236670
CAS-Nummer: 40700-38-7