Ethyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC301012-1G
APOSPC301012-1GEA
564
EUR
APOSPC301012-1G
Ethyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Ethyl 2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈F₃N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05668962 CAS-Nummer: 866149-79-3 |